Iridium(III) bromide hydrate (≥35,9% Ir)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
12212.03
12212.06
12212.03EA
2420
PLN
12212.03
12212.06
Iridium(III) bromide hydrate (≥35,9% Ir)
Iridium(III) bromide hydrate
Molecular Formula: IrBr3.xH2O
Formula Weight: 431.91(anhy)
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 100° -3H2O
MDL No.: MFCD00049466
Formuła:
IrBr₃·xH₂O Temp. topnienia: 100 °C (-3H₂O) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049466 Numer WE (dawny EINECS): 233-174-3 |