Strontium acetate hemihydrate, Reagent Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Strontium Acetate Hemihydrate
12203.30
12203.A1
12203.30EA
616
PLN
12203.30
12203.A1
Strontium acetate hemihydrate, Reagent Grade
Strontium acetate hemihydrate
Converts to SrCO₃ on ignition
Soluble in water
CAS No.: 14692-29-6
Molecular Formula: Sr(OOCCH3)2.0.5H2O
Formula Weight: 214.72 (205.71anhy)
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 150° -0.5H2O
Solubility: Soluble in water
MDL No.: MFCD00198064
Formuła:
C₈H₁₄O₉Sr₂ Gęstość: 2,099 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00198064 Numer CAS: 14692-29-6 Numer WE (dawny EINECS): 208-854-8 Klasyfikacja Merck : 14,8836 |