Chromium nitride
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
12149.14
12149.22
12149.14EA
522
PLN
12149.14
12149.22
Chromium nitride
Chromium nitride
CAS No.: 12053-27-9
Molecular Formula: Mixture of Cr2N and CrN
Physical Form: -325 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016048
Formuła:
Mixture of Cr₂N and CrN Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016048 Numer CAS: 12053-27-9 Numer WE (dawny EINECS): 235-002-2 |