Potassium hexachloroiridate(III) hydrate (≥32,8% Ir)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
11887.03
11887.06
11887.14
11887.03EA
2220
PLN
11887.03
11887.06
11887.14
Potassium hexachloroiridate(III) hydrate (≥32,8% Ir)
Potassium hexachloroiridate(III) hydrate
Molecular Formula: K3IrCl6.xH2O
Formula Weight: 522.22(anhy)
Physical Form: Crystalline
MDL No.: MFCD00038699
Formuła:
K₃IrCl₆·xH₂O MW: 522.22 g/mol (anhy) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00038699 Numer WE (dawny EINECS): 237-854-0 |