Potassium hexacyanoruthenate(II) hydrate (≥23,0% Ru)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Potassium hexacyanoruthenate hydrate
11876.04
11876.09
11876.SS
11876.04EA
2870
PLN
11876.04
11876.09
11876.SS
Potassium hexacyanoruthenate(II) hydrate (≥23,0% Ru)
Potassium hexacyanoruthenate(II) hydrate
CAS No.: 339268-21-2
Molecular Formula: C6K4N6Ru.xH2O
Formula Weight: 413.57(anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: White
UN No.: UN1588
MDL No.: MFCD00168064
Formuła:
C₆K₄N₆Ru·xH₂O MW: 413.57 g/mol (anhy) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00168064 Numer CAS: 339268-21-2 Numer WE (dawny EINECS): 239-097-1 ADR: 6.1 III |