Rhodium(III) bromide hydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
11816.03
11816.06
11816.03EA
6550
PLN
11816.03
11816.06
Rhodium(III) bromide hydrate
Rhodium(III) bromide hydrate
CAS No.: 123333-87-9
Molecular Formula: RhBr3.xH2O
Formula Weight: 342.62(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00149837
Formuła:
RhBr₃·xH₂O MW: 342.62 g/mol (anhy) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149837 Numer CAS: 123333-87-9 Numer WE (dawny EINECS): 239-687-9 |