Czerwień rutenowa (≥35,0% Ru), ammoniated
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11806.03
11806.06
11806.03EA
736
PLN
11806.03
11806.06
Czerwień rutenowa (≥35,0% Ru), ammoniated
Ruthenium(III) chloride oxide
CAS No.: 11103-72-3
Molecular Formula: H42Cl6N14O2Ru3
Formula Weight: 786.35
Physical Form: Crystalline
Density: 3.110
Appearance: Red
Odour: Odourless
Melting Point:
Applications: Microscopic stain
Formuła:
H₄₂Cl₆N₁₄O₂Ru₃ Gęstość: 3,110 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011479 Numer CAS: 11103-72-3 Klasyfikacja Merck : 14,8300 |