Ruthenium(III) iodide (≥20,5% Ru), anhydrous
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
11805.03
11805.06
11805.03EA
668
PLN
11805.03
11805.06
Ruthenium(III) iodide (≥20,5% Ru), anhydrous
Ruthenium(III) iodide
CAS No.: 13896-65-6
Molecular Formula: RuI3
Formula Weight: 481.78
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 590° dec.
MDL No.: MFCD00016316
Formuła:
I₃Ru MW: 481.783 g/mol Temp. topnienia: 590 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016316 Numer CAS: 13896-65-6 Numer WE (dawny EINECS): 237-664-8 |