platyna 1% on gamma alumina, powder, reduced
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Platinium
11797.14
11797.22
11797.06
11797.14EA
2710
PLN
11797.14
11797.22
11797.06
platyna 1% on gamma alumina, powder, reduced
platyna
CAS No.: 7440-06-4
Molecular Formula: 300m2/g
MDL No.: MFCD00011179
Formuła:
Pt MW: 195.08 g/mol Temp. Wrzenia: 3827 Temp. topnienia: 1769 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011179 Numer CAS: 7440-06-4 Klasyfikacja Merck : 12,07689 |