Drukuj
Rod 1% on alumina, powder, reduced
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
11769.09 11769.18
11769.09EA 2810 PLN
11769.09 11769.18
Rod 1% on alumina, powder, reduced
Rod
CAS No.: 7440-16-6 MDL No.: MFCD00011201
Formuła: Rh
MW: 102.9 g/mol
Temp. topnienia: 1960
Gęstość: 12.41
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011201
Numer CAS: 7440-16-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-125-0
Klasyfikacja Merck : 12,08353