pallad 5% on gamma alumina, powder, reduced
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11713.06
11713.14
11713.22
11713.06EA
682
PLN
11713.06
11713.14
11713.22
pallad 5% on gamma alumina, powder, reduced
Palladium
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD03613602
Formuła:
Pd Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011167 Numer CAS: 7440-05-3 |