pallad 5% on activated carbon paste (50% water) A503023-5
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11694.06
11694.14
11694.22
11694.06EA
682
PLN
11694.06
11694.14
11694.22
pallad 5% on activated carbon paste (50% water) A503023-5
Palladium
CAS No.: 7440-05-3
Appearance: Black
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD03457879
Applications: Debenzylation
Formuła:
Pd Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011167 Numer CAS: 7440-05-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-115-6 |