Iron(III) perchlorate hydrate, Reagent Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
11647.22
11647.36
11647.22EA
468
PLN
11647.22
11647.36
Iron(III) perchlorate hydrate, Reagent Grade
Iron(III) perchlorate hydrate
CAS No.: 15201-61-3
Molecular Formula: Fe(ClO4)3.xH2O
Formula Weight: 354.19(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Yellow
UN No.: UN1481
MDL No.: MFCD00011000
Formuła:
Cl₃FeH₂O₁₃ MW: 372.198 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149705 Numer CAS: 15201-61-3 Numer WE (dawny EINECS): 236-908-0 Jednostka: 1481 ADR: 5.1 II |