Zinc phosphate hydrate, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 7779-90-0
Molecular Formula: Zn3(PO4)2.xH2O
Formula Weight: 386.05(anhy)
Physical Form: -325 Mesh Powder
Solubility: Soluble in acetic acid, dilute mineral acids, ammonia. Insoluble in water
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00036282
Formuła:
O₈P₂Zn₃·xH₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036282 Numer CAS: 7779-90-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-944-3 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,10151 |