Trichlorek holmu, hydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Holmium trichloride
11276.09
11276.18
11276.09EA
1560
PLN
11276.09
11276.18
Trichlorek holmu, hydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Trichlorek holmu
Purity: 99.99%
Molecular Formula: HoCl3.xH2O
Formula Weight: 271.29(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 718°
MDL No.: MFCD00011051
Formuła:
HoCl₃·xH₂O MW: 271.29 g/mol (anhy) Temp. Wrzenia: 1500 Temp. topnienia: 718 °C Gęstość: 3.7 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011051 Numer CAS: 10138-62-2 Numer WE (dawny EINECS): 233-387-1 Klasyfikacja Merck : 14,4727 |