Drukuj
Aluminum phosphate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
11109.30 11109.A1
11109.30EA 465 PLN
11109.30 11109.A1
Aluminum phosphate ≥97%
Aluminum phosphate
Formuła: AlPO₄
Temp. topnienia: >1500 °C
Gęstość: 2,566
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003430
Numer CAS: 7784-30-7
Numer WE (dawny EINECS): 232-056-9
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 14,358