trans-Diamminedichloropalladium(II) (≥49,9% Pd) ≥99.95% (metals basis), Premion®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.95%
CAS No.: 14323-43-4
Molecular Formula: Pd(NH3)2Cl2
Formula Weight: 211.37
Physical Form: Crystalline powder
Density: 2.5
Appearance: Yellow
Solubility: Slightly soluble in water. Soluble in NH4OH. Insoluble in chloroform, acetone
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00011621
Formuła:
Cl₂H₆N₂Pd Gęstość: 2,5 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011621 Numer CAS: 14323-43-4 Numer WE (dawny EINECS): 238-269-3 Jednostka: 3077 ADR: 9,III |