Tetraamminepalladium(II) chloride monohydrate (≥39% Pd) ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 13933-31-8
Molecular Formula: Pd(NH3)4Cl2.H2O
Formula Weight: 263.45 (245.43anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.91
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless to yellow
Melting Point: 120° dec.
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00151033
Formuła:
Cl₂H₁₄N₄OPd Gęstość: 1,91 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151033 Numer CAS: 13933-31-8 Jednostka: 3077 ADR: 9,III |