Tetraammineplatinum(II) chloride monohydrate ≥98% (metals basis), Premion®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Tetraammineplatinum (II) chloride hydrate
10836.03
10836.06
10836.03EA
2210
PLN
10836.03
10836.06
Tetraammineplatinum(II) chloride monohydrate ≥98% (metals basis), Premion®
Tetraammineplatinum(II) chloride monohydrate
Purity: 99.995%
CAS No.: 13933-33-0
Molecular Formula: Pt(NH3)4Cl2.H2O
Formula Weight: 352.13 (334.11anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.74
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to cream
Melting Point: 250°dec.
MDL No.: MFCD00149947
Formuła:
Cl₂H₁₄N₄OPt MW: 352.123 g/mol Temp. topnienia: 250 °C. (temp. rozkładu) Gęstość: 2.74 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149947 Numer CAS: 13933-33-0 Numer WE (dawny EINECS): 237-706-5 |