Tetraammineplatinum(II) chloride monohydrate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Tetraammineplatinum (II) chloride hydrate
10544.03
10544.06
10544.03EA
1540
PLN
10544.03
10544.06
Tetraammineplatinum(II) chloride monohydrate ≥98%
Tetraammineplatinum(II) chloride monohydrate
CAS No.: 13933-33-0
Molecular Formula: Pt(NH3)4Cl2.H2O
Formula Weight: 352.13 (334.11anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.74
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to cream
Melting Point: 250° dec.
MDL No.: MFCD00149947
Formuła:
Cl₂H₁₄N₄OPt MW: 352.123 g/mol Temp. topnienia: 250 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 2.74 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149947 Numer CAS: 13933-33-0 Numer WE (dawny EINECS): 237-706-5 |