Drukuj
Potassium tetracyanoplatinate(II) trihydrate (≥44,9% Pt) ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
10536.03 10536.06
10536.03EA 1430 PLN
10536.03 10536.06
Potassium tetracyanoplatinate(II) trihydrate (≥44,9% Pt) ≥99.9% (metals basis)
Potassium tetracyanoplatinate(II) trihydrate
Potassium tetracyanoplatinate(II) trihydrate is used in the preparation other salts like Krogmann's salt, that are highly conducting, one dimensional materials.
Soluble in hot water
Formuła: C₄K₂N₄Pt·3H₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149921
Numer CAS: 38245-27-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-236-0
Jednostka: 1588
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 14,7685