Potassium hexanitroiridate(III) (≥32,3% Ir)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
10528.03
10528.06
10528.03EA
2220
PLN
10528.03
10528.06
Potassium hexanitroiridate(III) (≥32,3% Ir)
Potassium hexanitroiridate(III)
CAS No.: 38930-18-6
Molecular Formula: K3Ir(NO2)6
Formula Weight: 585.54
Physical Form: Micro Crystals
MDL No.: MFCD00049672
Formuła:
K₃Ir(NO₂)₆ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049672 Numer CAS: 38930-18-6 Numer WE (dawny EINECS): 254-191-2 |