Chloropentaamminerhodium(III) chloride (≥34,5% Rh)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
10519.02
10519.03
10519.06
10519.02EA
3710
PLN
10519.02
10519.03
10519.06
Chloropentaamminerhodium(III) chloride (≥34,5% Rh)
Chloropentaamminerhodium(III) chloride
CAS No.: 13820-95-6
Molecular Formula: [RhCl(NH3)5]Cl2
Formula Weight: 294.42
Physical Form: Micro Crystals
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00135665
Formuła:
[RhCl(NH₃)₅]Cl₂ Temp. topnienia: Dec. Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00135665 Numer CAS: 13820-95-6 Numer WE (dawny EINECS): 237-505-2 |