Carbonyl-2,4-pentanedionato(triphenylphosphine)rhodium(I) (21% Rh)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Acetylacetonatocarbonyl triphenylphosphine Rhodium(I)
10458.01
10458.03
10458.06
10458.01EA
1090
PLN
10458.01
10458.03
10458.06
Carbonyl-2,4-pentanedionato(triphenylphosphine)rhodium(I) (21% Rh)
Carbonyl-2,4-pentanedionato(triphenylphosphine)rhodium(I)
CAS No.: 25470-96-6
Molecular Formula: C24H22O3PRh
Formula Weight: 492.32
Physical Form: Crystals
Appearance: Yellow
Solubility: Soluble in acetone and chlorinated solvents
MDL No.: MFCD00064611
Applications: Hydroformylation
Formuła:
C₂₄H₂₂O₃PRh Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064611 Numer CAS: 25470-96-6 Numer WE (dawny EINECS): 247-015-0 Klasyfikacja Merck : 14,356 |