Drukuj
VWR® Kingston, okulary ochronne
Dostawca: VWR
VWR® Kingston
111-1841EA 31.6 PLN
111-1841
VWR® Kingston, okulary ochronne
Gogle
Wrap-around modern style goggles, especially designed for small faces, provides excellent panoramic vision. The goggles consist of a PC lens, PVC frame and polyester/rubber headband.
  • Wysoki komfort i maksymalna ochrona.
  • Wyposażone w pośrednią wentylację.
  • Opalizująca ramka zapobiega odbijaniu światła
Certyfikaty: Zgodny z EN 166:2001; EN 166 3 4 9 BT CE (ramka); VWR® 1 BT 9 (soczewki)