Drukuj
VWR® Toronto, okulary ochronne
Dostawca: VWR
VWR® Toronto
111-1840EA 38.7 PLN
111-1840
VWR® Toronto, okulary ochronne
Gogle
Wrap-around modern style provides excellent panoramic vision, high level of comfort and maximum protection.
  • Soczewki PC, ramka PVC, opaska poliesterowa/gumowa
  • Zaopatrzone w pośrednią wentylacją
  • Opalizująca ramka zapobiega odbijaniu światła
  • Zaprojektowane w celu optymalnego dopasowania do wszystkich konturów twarzy
  • Pasuje do większości okularów
Certyfikaty: Zgodny z EN 166:2001; EN 166 3 4 9 BT CE (ramka); VWR® 1 BT 9 (soczewki)