Drukuj
VWR® Imager2Imager CHEMI Premium, system dokumentacji żeli
Dostawca: VWR Collection
730-1458EA 46020 PLN
730-1458 730-1469
VWR® Imager2Imager CHEMI Premium, system dokumentacji żeli
Systemy do fotodokumentacji
Systemy dokumentacji i analizy żeli VWR® Imager są dostępne w konfiguracjach odpowiednich do zastosowań fluorescencyjnych i chemiluminescencji. Oba modele są wyposażone w cyfrową kamerę CCD (3,8 lub 4 MP), która wykorzystuje najnowszą technologię USB. Standardowo system wyposażony jest w 12-bitową kamerę CCD, którą można programowo zmodyfikować do wersji 16-bitowej. System CHEMI Premium jest wyposażony w 16-bitową kamerę CCD z zaawansowanym chłodzeniem, która umożliwia rejestrowanie obrazów szerokiej gamy próbek chemiluminescencyjnych przy użyciu popularnych substratów.
  • System modułowy może być dostosowany do specyficznych wymagań użytkownika
  • Zautomatyzowane sterowanie z komputera PC przyspiesza przechwytywanie obrazów i proces analizy
  • 16-bitowa wydajność zapewniająca bardzo dokładne dane dotyczące żelu
  • Automatycznie zamykane drzwiczki chronią przed przypadkową ekspozycją na promieniowanie UV, a duży otwór drzwiczek zapewnia łatwy dostęp do pozycjonowania i przeglądania żelu
  • Napędzane silnikiem optyka i oświetlenie zapewniają łatwą konfigurację systemu i elastyczne zastosowania w zakresie obrazowania
Systemy te są sterowane komputerowo, a soczewki napędzane silnikiem stanowią standardowe wyposażenie obu systemów (z danymi zwrotnymi w CHEMI Premium). Ciemnia jest całkowicie światłoszczelna i nadaje się do zastosowań RGB oraz zaawansowanych zastosowań chemiluminescencyjnych, posiada solidne, szeroko otwierane drzwi na zawiasach dla łatwego dostępu do komory oraz elektroniczny automatyczny zamek drzwi z funkcją bezpieczeństwa, aby zapobiec przerwaniu pracy podczas długich ekspozycji. Funkcje takie jak ustawienia aparatu, sterowanie obiektywem (w tym dane zwrotne w CHEMI Premium), wybór filtrów i oświetlenie mogą być konfigurowane za pomocą komputera (nie dołączonego do zestawu). Ponadto z pulpitu można również wybierać funkcje użytkownika, takie jak ekspozycja aparatu, neutralne pole i rozszerzony zakres dynamiki. Wszystkie te ustawienia mogą być zapisane za pomocą jednego przycisku w konfiguracjach zdefiniowanych przez użytkownika.
Systemy Imager firmy VWR® zawierają zaawansowane oprogramowanie do przechwytywania obrazów, opracowane specjalnie w celu uproszczenia procesu przechwytywania obrazów żelu. Oprogramowanie VWR® Gel Documentation Image Capture to w pełni automatyczny pakiet kontrolujący integrację aparatu, ekspozycję, obiektyw i opcje przechwytywania z konfiguracją autofokusa dla precyzyjnego ustawiania ostrości. Oprogramowanie VWR® Gel Documentation Software to zaawansowane, zautomatyzowane oprogramowanie analityczne, które umożliwia szybką analizę żelu od momentu załadowania do uzyskania wyników w ciągu kilku sekund. Wymagające minimalnego przeszkolenia użytkownika oprogramowanie VWR® Gel Documentation Software jest w stanie obsługiwać szeroki zakres mediów, w tym żele, płytki, filmy i spot dots.
Przy użyciu systemów VWR® Imager możliwe jest uzyskanie obrazów żeli elektroforetycznych wybarwionych wieloma barwnikami fluorescencyjnymi i kolorymetrycznymi, w tym: Coomassie® Blue, barwienie srebrem, bromek etydyny, SYBR® Gold, SYBR® Green, SYBR® Safe, GelStar®, SYPRO® Red, SYPRO® Ruby, SYPRO® Orange, Fluorescein, Rhodamine Red™, Texas Red™, Pro-Q® Diamond, Deep Purple™ lub GFP plates. Ponadto urządzenie VWR® Imager CHEMI Premium umożliwia obrazowanie z wykorzystaniem chemiluminescencji, bioluminescencji, żeli typu stain-free, barwników Alexafluor, CFTM i barwników Cy®. W miarę pojawiania się nowych barwników staramy się zoptymalizować ich użycie w systemach VWR® Imager, dlatego prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Avantor w celu uzyskania aktualnych informacji.
Dodatkowe informacje: Standardowy system zawiera 3,8 MP 12-bitową cyfrową kamerę CCD (16-bitowa głębia pliku), obiektyw z silnym zoomem i 7-pozycyjne koło filtrowe. System CHEMI Premium obejmuje 16-bitową, chłodzoną cyfrową kamerę CCD o rozdzielczości 4 MP, obiektyw zmiennoogniskowy ze sprzężeniem zwrotnym oraz 7-pozycyjne koło filtrów napędzane silnikiem. Wszystkie systemy zawierają kabinę, białe światło epi (podwieszane), oprogramowanie VWR® Gel Documentation Software i VWR® Gel Documentation Image Capture Software, kable i pakiet oprogramowania pomocniczego. Opcje podświetlenia należy zamawiać oddzielnie.