Jakość metali kontrolowana standarnem jakości wody pitnej
Dostawca: Hach
2833649
2833749
HACH2833649EA
366
PLN
HACH2833649
HACH2833749
Jakość metali kontrolowana standarnem jakości wody pitnej
Standardy
Wzorce do analiz środowiskowych
These mixed standards are ready to use with no dilutions required. It include standards for determination of copper, iron and manganese.