INCU-Line® Tower to dwukomorowy inkubator ogólnego przeznaczenia z chłodzeniem i konwekcją naturalna. Ten cyfrowy inkubator chłodzony wykorzystujący technologię Peltiera stanowi ekonomiczne i zajmujące niewiele miejsca rozwiązanie do zastosowań mikrobiologicznych w temperaturze poniżej temperatury pokojowej. Wbudowany element Peltiera cechuje się niskim zużyciem energii (tylko 35 W przy 37 °C) i zapewnia stabilność i jednorodność temperatury w całym zakresie temperatur.
- Kompaktowa konstrukcja i tylko 0,18 m² zajmowanego miejsca
- Cyfrowe sterowanie PID z czujnikiem PT100 i wyświetlaczem LED (rozdzielczość 0,1 ºC)
- Znakomita stabilność temperatury, dokładność utrzymywania temperatury przy 37 ºC wynosząca ±0,5 ºC
- Regulacja temperatury za pomocą atestowanego wzorcowego miernika temperatury
- Łatwy w obsłudze, bezpieczny i niezawodny
Temperaturę można swobodnie regulować co 0,1 °C w zakresie od 10°C poniżej temperatury otoczenia do maksymalnie 50 °C. 2 komory mogą działać niezależnie od siebie w różnych temperaturach i można je osobno wyłączyć. Każda komora ma własne przezroczyste drzwiczki umożliwiające obserwację próbek bez ich otwierania, co zapobiega zmianom temperatury w komorach. Obudowa jest wykonana w całości ze stali miękkiej powleczonej żywicą epoksydową.
Dodatkowe informacje: Dostarczane z dwoma perforowanymi półkami ze stali nierdzewnej dla każdej komory i certyfikatem badań (dane zmierzone w temperaturze 37 °C).
Uwaga: * Zmierzone przy pustej komorze.