Drukuj
Kolby hodowlane z przegrodami, KIMBLE®
Dostawca: DWK Life Sciences
SP25630-1000 SP25630-2000 SP25630-500 SP25630-250
SCERSP25630-1000EA 1020 PLN
SCERSP25630-1000 SCERSP25630-2000 SCERSP25630-500 SCERSP25630-250
Kolby hodowlane z przegrodami, KIMBLE®
Kolby Butelki do hodowli
These baffled culture shake flasks are designed for use with rotary and reciprocating shakers where baffle indents provide greater turbulence to improve oxygen transfer rates or aeration.
  • Wyprodukowany z 33 ekspandowanych, mało ekstrakcyjnego szkła borokrzemowego zgodnego z USP typ I i ASTM E438, typ I, wymagania klasy A
  • Wszystkie kolby mają trwałe białe plamki ceramiczne
  • Kolba ma szyjkę z gładkim polerowanym ogniowo wykończeniem i nadaje się do metalowej nasadki, plastikowej nasadki, piankowej lub bawełnianej zatyczki