Drukuj
Rękawice przemysłowe, uvex phynomic allround
Dostawca: UVEX
6004906 6004907 6004908 6004909 6004910 6004911
112-4936EA 30.6 PLN
112-4936 112-4937 112-4938 112-4939 112-4940 112-4941
Rękawice przemysłowe, uvex phynomic allround
Rękawice
Uvex phynomic to lekkie rękawice ochronne, które nadają się do szerokiej gamy zastosowań. Rękawice z poliamidu/elastanu posiadają powłokę z pianki wodno-polimerowej na dłoni i końcówkach palców.
  • Powłoka z pianki jest wyjątkowo elastyczna, zapewnia dobrą przyczepność i nie pozostawia śladów na wrażliwych powierzchniach
  • Ciemny kolor sprawia, że rękawice są szczególnie odporne na zabrudzenia
  • Doskonała zręczność i przyczepność
  • Bardzo wysoki poziom oddychalności
Idealne do prac montażowych i precyzyjnych. Nadają się do stosowania w suchych i lekko wilgotnych pomieszczeniach.
Certyfikaty: EN 388 (3131X)
OEKO-Tex® Standard 100