Drukuj
Rękawice przemysłowe, uvex phynomic C3
Dostawca: UVEX
6008006 6008007 6008008 6008009 6008010 6008011
112-4942EA 674 PLN
112-4942 112-4943 112-4944 112-4945 112-4946 112-4947
Rękawice przemysłowe, uvex phynomic C3
Rękawice
Uvex phynomic to ultralekka, wszechstronna rękawica bezpieczna z dobrą ochroną przed przecięciem (Cut 3). Wkładki rękawic z poliamidu/elastanu/HPPE/szkła mają powłokę z pianki aqua-polimeru na dłoni i opuszkach palców.
  • Piankowa powłoka jest niezwykle elastyczna, zapewnia dobrą przyczepność i nie pozostawia śladów na wrażliwych powierzchniach
  • Doskonała sprawność manualna
  • Bardzo wysoki poziom oddychalności
  • Bez akceleratora i odpowiedni dla alergików
Idealne do precyzyjnego montażu i precyzyjnych prac. Nadaje się do stosowania w suchych i lekko wilgotnych miejscach.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4X43B)
Dopuszczone do kontaktu z żywnością
OEKO-Tex® Standard 100