Roztwór wskaźnika chlorofosfonazowego do oznaczania twardości
Dostawca: Hach
2589599
2589549
HACH2589599EA
2240
PLN
HACH2589599
HACH2589549
Roztwór wskaźnika chlorofosfonazowego do oznaczania twardości
Zestawy do testów środowiskowych
For the determination of ultra low range hardness by chlorophosphonazo method. Ideal for use with Pour-Thru cell. Requires CDTA reagent.