Kwas siarkowy(VI) ≥96% do analizy azotu
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
85546.320EA
394
PLN
85546.320
85546.290
Kwas siarkowy(VI) ≥96% do analizy azotu
Kwas siarkowy(VI)
Formuła:
H₂SO₄ Temp. Wrzenia: 330 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,84 kg/l Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064589 Numer CAS: 7664-93-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5 Jednostka: 1830 ADR: 8,II REACH: 01-2119458838-20 Klasyfikacja Merck : 14,08974 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 96 % |
Colouration | Max. 10 APHA |
Ignition residue | Max. 2 ppm |
Substances reducing KMnO4 (as SO2) | Max. 2 ppm |
Total N (Nitrogen) | Max. 1 ppm |