Drukuj
Laktodensymetry zgodne z Quevenne
Dostawca: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
3302331 3302341
SCNL3302331EA 109 PLN
SCNL3302331 SCNL3302341
Laktodensymetry zgodne z Quevenne
Areometry
Lactodensimeters calibrated for special applications.
Error limit: ±0,001 sp/gr
Informacje do zamówienia: A works or DAkkS calibration certificate is available on request.
Sposób pakowania: In square plastic sleeve.
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable