Drukuj
Nawilżający balsam do rąk i ciała, Stokolan® Light PURE
Dostawca: Deb-STOKO
RES100ML RES1L
115-2331EA 261 PLN
115-2331 115-2139
Nawilżający balsam do rąk i ciała, Stokolan® Light PURE
Pielęgnacja skóry Kremy do skóry Balsamy do ciała i rąk
Softcream (O/W emulsion) with moisturising effect for the effective care of normal skin. Suitable for all over body use and for use under latex and nitrile gloves. Suitable for people prone to allergies and eczema. Ideal for use in industrial, food handling and healthcare work areas, office and public washrooms.
  • Contains glycerine, allantoin and shea butter to moisturise and condition the skin
  • Non-tainting to food
  • Colourant-free, silicone-free, perfume-free
Certyfikaty: ECARF Quality Seal for allergy friendly products, HACCP
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904