Drukuj
Krem do mycia rąk, Solopol® Lime
Dostawca: Deb-STOKO
LIM2LT LIM4LTR
EVONLIM2LTEA 480 PLN
EVONLIM2LT EVONLIM4LTR
Krem do mycia rąk, Solopol® Lime
Pielęgnacja skóry Mydła i środki myjące
Hand cleanser to remove medium to heavy soiling, synthetic and petroleum-based oils, greases and lubricants in industrial environments.
  • With Deb's patented combination of natural cornmeal and light lime extracts
  • Natural, non-abrasive and cornmeal scrubbers give a deep clean without damaging the skin or harming the environment
  • Contains glycerin and wheatgerm extract to moisturise and condition the skin
  • Petrolium solvent-free, silicone-free
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904