Drukuj
Płyny do mycia rąk, Kresto® Citrus
Dostawca: Deb-STOKO
CIT2LT CIT4LTR
EVONCIT2LTEA 636 PLN
EVONCIT2LT EVONCIT4LTR
Płyny do mycia rąk, Kresto® Citrus
Pielęgnacja skóry Mydła i środki myjące
Super heavy citrus hand cleanser for use in industrial environments to remove extremely (super) heavy industrial soiling, such as oils, greases, bitumen, or adhesives.
  • Patented combination of natural orange oil extracts and cornmeal scrubbing agent to provide a highly effective cleansing performance
  • Contains moisturisers to help keep skin soft and supple
  • Works quickly to remove a wide range of ingrained and difficult to remove contaminants
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904