Drukuj
Środek do mycia rąk, Estesol® Premium PURE
Dostawca: Deb-STOKO
ESP250ML
115-2278EA 408 PLN
115-2278
Środek do mycia rąk, Estesol® Premium PURE
Pielęgnacja skóry Mydła i środki myjące
Soap-free, light duty hand cleanser to remove general dirt. For use in general industrial environments. Can be used on sensitive skin.
  • Contains skin protectant Eucornol®
  • Contains a mild blend of surfactants (sugar surfactant and sulfosuccinats) for fast and effective hand cleaning with a large proportion of moisturisers
  • Soap-free, petroleum solvent-free, silicone-free, perfume- and preservative-free
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904