Drukuj
Zestawy rurek
Dostawca: GRANT INSTRUMENTS
HOSE100 HOSE200
GRANHOSE100EA 1500 PLN
GRANHOSE100 GRANHOSE200
Zestawy rurek
Przewody, kapilary i rury Przewody rurowe
Tubing kit 2×2 m, assembled with OptimaTM pump outlet plate and simple hose clips, no tools required (can be cut to length as required).