Drukuj
Kolby Erlenmeyera z wąską szyjką
Dostawca: DWK Life Sciences
94206001 94206005
SCER94206001EA 334 PLN
SCER94206001 SCER94206005
Kolby Erlenmeyera z wąską szyjką
Kolby Kolby Erlenmeyera
Szkło borokrzemowe, 3,3, KIMAX®.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Z podziałką
Certyfikaty: DIN ISO 1773