Drukuj
VWR®, Proste pojemniki na próbki, z zakrętką
Dostawca: VWR Collection
216-1823EA 877 PLN
216-1823 216-1808 216-1809 216-1822 216-1805 216-1806 216-1807 216-1824 216-1825 216-1826 216-1827 216-1828 216-1829 216-1830 216-1834 216-1835 216-1836 216-1837
VWR®, Proste pojemniki na próbki, z zakrętką
Pojemniki na próbki Pojemniki na próbki
PP, przezroczyste, z zakrętką z LDPE.
  • Excellent chemical and thermal resistance
  • Available sterile or packed under aseptic conditions
  • Four volumes are available: 40, 60, 125 and 180 ml
Straight walled containers for sample collection, storage and transport. Twist closure with leakproof inner lip for quick opening and closing. Screw caps assembled.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904.