Drukuj
Roztwór wzorcowy siarczku
Dostawca: Hach
2408449 2267410
HACH2408449EA 364 PLN
HACH2408449 HACH2267410
Roztwór wzorcowy siarczku
Standardy Wzorce do analiz środowiskowych
This equivalent standard is prepared with stabilised sodium thiosulfate, since sulphite is not a stable in solution.