Drukuj
Chusteczki i gąbki do pomieszczeń czystych, UltraSOLV®
Dostawca: FOAMTEC
HT4790 HT4754 HT4794-25 HT4790-5
115-0283EA 48.5 PLN
115-0283 115-0282 FOAMHT4794-25 115-0428
Chusteczki i gąbki do pomieszczeń czystych, UltraSOLV®
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, suche
Te wysoce chłonne chusteczki są wykonane z naturalnie siatkowanej, hydrofilowej pianki poliuretanowej.
  • Wysoka odporność na ścieranie i komfortowe właściwości UltraSOLV® pozwalają czyścić szorstkie, grube i piaskowane powierzchnie, które zaczepią tradycyjne chusteczki poliestrowe
  • Niski poziom wytwarzania cząstek, jonów, związków organicznych, spójności między seriami i konstrukcji bez włókien
  • Niezrównane właściwości usuwania zanieczyszczeń
  • Właściwości gąbczaste pozwalają na doskonały odbiór i uwalnianie płynów
  • Doskonałe właściwości rozpraszania statycznego i trybowania pozwalają na bezpieczne czyszczenie wrażliwych na obciążenie statyczne zespołów, takich jak komory przenoszenia płytek w narzędziach próżniowych
Dzięki opatentowanemu procesowi czyszczenia i technologii piankowej Foamtec chusteczki UltraSOLV® są idealne do czyszczenia krytycznych narzędzi i montażu. Dostępny jako gąbka do użycia z UltraSOLV® ScrubPAD na mokrych powierzchniach.
Nadaje się do użytku w pomieszczeniach czystych klasy 10, ISO 4, M2,5.