Drukuj
Rękawice skórzane, CT402
Dostawca: DELTA PLUS
CT402BL/11 CT402BL/10 CT402BL/8 CT402BL/9 CT402BL/7
DELPCT402BL/11EA 429 PLN
DELPCT402BL/11 DELPCT402BL/10 DELPCT402BL/8 DELPCT402BL/9 DELPCT402BL/7
Rękawice skórzane, CT402
Rękawice
Rękawice te mają skórę licową z koźlej skóry na dłoni i bawełniany dżersejowy tył.
  • Amerykańska produkcja
  • Dzianiny bawełniana podszewka zapewnia oddychalność
  • Grubość koziej skóry: 0,70 do 0,90 mm
Idealne do zastosowania w rolnictwie, budownictwie i logistyce.
Certyfikaty: EN 388:2016 (2111X)