Drukuj
Pożywki w butelkach, agar brzeczkowy
Dostawca: DOEHLER GROUP
840360782
DOEH840360782EA 461 PLN
DOEH840360782
Pożywki w butelkach, agar brzeczkowy
Media do mikrobiologii Podłoża gotowe do użycia
Agar for isolation yeast and moulds.
  • For membrane filtration, pour plate and streaking method
  • High selectivity