Drukuj
Wolumetr przechyłowy
Dostawca: Funke-Gerber
614-0255EA 7510 PLN
614-0255
Wolumetr przechyłowy
Gęstościomierze
This jolting volumeter is designed to determine the tamped volume or density of powdery and granular products.
Certyfikaty: ISO 8967 and IDF 134: Milk powder. USP 616 method I: Pharmaceutical powder. ISO 8460: Instant coffee.