Drukuj
żel krzemionkowy, BAKER ANALYZED® (oczko 4–10) desiccant, with moisture indicator, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
3402-01EA 982 PLN
3402-05 3402-01
żel krzemionkowy, BAKER ANALYZED® (oczko 4–10) desiccant, with moisture indicator, J.T.Baker®
żel krzemionkowy
Zmiana koloru:
Niebieski.................aktywowany
Fioletowy..........pochłonięte 10% wilgoci
Różowy..........pochłonięte 19% wilgoci
Bladoróżowy..........pochłonięte 28% wilgoci
Formuła: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Gęstość: 2,10 kg/m³
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 63231-67-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Do zastosowań laboratoryjnych, badawczych lub produkcyjnych
Utrata przy podgrzewaniu w 200°C ≤ 6,0%
Nadaje się do pochłaniania wilgoci przy wilgotności względnej 80% ≥ 33%
Nadaje się do pochłaniania wilgoci przy wilgotności względnej 20% ≥ 10%
Nadaje się jako wskaźnik środka osuszającego Etapy testowe
Sito Mesh - Thru U.S. No. 10 ≤ 5,0 %
Zmiana koloru: niebieski.................aktywowany, fioletowy..........pochłonięte 10% wilgoci, różowy............pochłonięte 19% wilgoci, bladoróżowy..........pochłonięte 28% wilgoci