Drukuj
skrobia rozpuszczalna (from potato), powder, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Synonim: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
4006-01EA 1120 PLN
4006-01 4006-05
skrobia rozpuszczalna (from potato), powder, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
skrobia rozpuszczalna
For iodometry.
  • Lot analysis on label
Formuła: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082026
Numer CAS: 9005-84-9
Numer WE (dawny EINECS): 232-686-4
Klasyfikacja Merck : 13,08878
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 5.0 - 7.0
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.4%
Solubility Passes Test
pH of 2% Solution at 25°C 5.0 - 7.0
Residue after Ignition ≤0.4 %
Sensitivity Passes Test
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs