Drukuj
Disiarczek wegla 99,9 GC, corrected for water content, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
9172-22EA 1170 PLN
9172-22 9172-05
Disiarczek wegla 99,9 GC, corrected for water content, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Disiarczek wegla
The quality of many BAKER ANALYZED™ Reagents meets or exceeds the requirements set forth by the American Chemical Society (ACS). These solvents are essential for any chemical stockroom.
Formuła: CS₂
MW: 76.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 46.2
Temp. topnienia: –111.6 °C
Gęstość: 1.2632 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –30 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011321
Numer CAS: 75-15-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-843-6
Jednostka: 1131
ADR: 3 I
Klasyfikacja Merck : 13,01821
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7fe0c906449b3b5461b1bac971c583c92c0b41c&vid=59e9028fbb4d1c2acb6f98101726e8ec520e0aa8&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements = 99.9 %
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 10
Assay (CS₂) (by GC, corrected for water) ≥99.9 %
Color (APHA) ≤10
Residue after Evaporation ≤0.001 %
Hydrogen Sulfide (H₂S) Passes Test
Sulfur Dioxide (SO₂) Passes Test
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.05 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs